주요 문서
AMBH97B9F858
Ambeed, Inc.
1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.15
Iupac Name
1,3-diisopropyl-1H-imidazol-3-ium iodide
Inchi Code
1S/C9H17N2.HI/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UGNDUVBEMOJSIT-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/398460-83-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)