주요 문서
AMBH97B9F7EC
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.1
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F4O2/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChI key
FFKOYFSLPUOIJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-26-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)