주요 문서
AMBH97B9F7DB
Ambeed, Inc.
4,4'-Diethynyl-2,2'-bipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.23
MDL number:
Iupac Name
4,4'-diethynyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C14H8N2/c1-3-11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(4-2)6-8-16-14/h1-2,5-10H
InChI key
VRZUWDJLVOHARA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133810-44-3.html
Synonym
4,4′-Diethynyl-2,2′-bipyridine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)