주요 문서
AMBH97B9F606
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-phenylnaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.17
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-phenylnaphthalene
Inchi Code
1S/C16H11Br/c17-16-11-10-13(12-6-2-1-3-7-12)14-8-4-5-9-15(14)16/h1-11H
InChI key
ZARGVWJSXZDKRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59951-65-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)