주요 문서
AMBH97B9F547
Ambeed, Inc.
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.2
MDL number:
Iupac Name
2-benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6,8H2
InChI key
SHUVNTUSGZCKAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2601-10-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2601-10-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)