주요 문서
AMBH97B9F537
Ambeed, Inc.
2-Cyclohexyl-5-methyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-cyclohexyl-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h7,9,11H,2-6H2,1H3
InChI key
WVORGWGNCAZAES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36210-76-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36210-76-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)