주요 문서
AMBH97B9F4C6
Ambeed, Inc.
Ethyleneglycoldi-n-butylether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.28
MDL number:
Iupac Name
1-(2-butoxyethoxy)butane
Inchi Code
1S/C10H22O2/c1-3-5-7-11-9-10-12-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
GDXHBFHOEYVPED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)