주요 문서
AMBH97B9F4BF
Ambeed, Inc.
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.21
MDL number:
Iupac Name
4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-9-7-8(13(14)15)1-2-10(9)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2689-39-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)