주요 문서
AMBH97B9F4B8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-7-3-6(9(13)14-2)4-10-8(7)12-11-5/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
YJXJLESRRZVQPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150618-05-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1150618-05-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)