주요 문서
AMBH97B9F4AA
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.17
MDL number:
Iupac Name
2-fluorophenyl trifluoromethyl sulfone
Inchi Code
1S/C7H4F4O2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)14(12,13)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
NXZFXDLCZKKNCX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2358-41-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)