주요 문서
AMBH97B9F438
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-8-fluoroquinoline-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.66
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-8-fluoro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9ClFNO2/c1-2-17-12(16)8-6-15-11-7(10(8)13)4-3-5-9(11)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
RZBUGOGXQRAHCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56824-90-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)