주요 문서
AMBH97B9F3D7
Ambeed, Inc.
6-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.23
MDL number:
Iupac Name
6-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10FNO3/c1-18-12-7-8(5-6-9(12)14)10-3-2-4-11(15-10)13(16)17/h2-7H,1H3,(H,16,17)
InChI key
IWZVHUTZMULWDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261977-99-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)