주요 문서
AMBH97B9F3CA
Ambeed, Inc.
5-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.1
MDL number:
Iupac Name
5-amino-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-2-3(8)6-1-7-4(2)9/h1H,5H2,(H2,6,7,8,9)
InChI key
YKHPWCZPESTMRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69340-97-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)