주요 문서
AMBH97B9F39C
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.82
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
BHXVZYJULSWULU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-12-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)