주요 문서
AMBH97B9F392
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.46
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
RZMLRXSIZRAAAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861024-02-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)