주요 문서
AMBH97B9F2FF
Ambeed, Inc.
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.16
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-6-5(8)4(7)2-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H2,7,9)
InChI key
YAIFNSSQKVRCSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33631-04-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)