주요 문서
AMBH97B9F2A3
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.74
MDL number:
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c1-11-2-6-13(7-3-11)16-14-8-4-12(10-15)5-9-14;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
InChI key
PYSIBOVVDDDETB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/262862-66-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)