주요 문서
AMBH97B9F244
Ambeed, Inc.
5-Nitro-2,4,6-triaminopyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.13
MDL number:
Iupac Name
5-nitro-2,4,6-pyrimidinetriamine
Inchi Code
1S/C4H6N6O2/c5-2-1(10(11)12)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
InChI key
IFMCROIMZMUGRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24867-36-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)