주요 문서
AMBH97B9F214
Ambeed, Inc.
2,6-Dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.15
MDL number:
Iupac Name
2,6-dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
Inchi Code
1S/C10H4N2O6/c13-7-3-1-4-6(10(16)12(18)8(4)14)2-5(3)9(15)11(7)17/h1-2,17-18H
InChI key
VBBUVIWLZBAEEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57583-53-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)