주요 문서
AMBH97B9F0BF
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromoisophthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
323.93
MDL number:
Iupac Name
4,6-dibromoisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H4Br2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
UDCSURCKPULYEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24063-27-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)