주요 문서
AMBH96F10D56
Ambeed, Inc.
(3-(Dimethylamino)oxetan-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
Iupac Name
(3-(dimethylamino)oxetan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(3-8)4-9-5-6/h8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
VMVFDJKCPYECQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165454-18-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)