주요 문서
AMBH96F10D4E
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI key
DLZUHSFUBZTBQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65055-17-6.html
Synonym
Benzoyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)