주요 문서
AMBH96F10D11
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyclopropylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)5-6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AODPICOFZRYWKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53432-87-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)