주요 문서
AMBH96F10D05
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.97
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
Inchi Code
1S/C6HBrF4O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI key
ZBYSEVWUBQSGKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998-61-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)