주요 문서
AMBH96F10CB5
Ambeed, Inc.
3-(Trimethoxysilyl)propyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.31
MDL number:
Iupac Name
3-(trimethoxysilyl)propyl acetate
Inchi Code
1S/C8H18O5Si/c1-8(9)13-6-5-7-14(10-2,11-3)12-4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
FZTPAOAMKBXNSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59004-18-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)