주요 문서
AMBH96F10C97
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-fluoro-2-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.03
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3,10H,1H3
InChI key
BOINEAWTTLAFEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1262516-23-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)