주요 문서
AMBH96F10C11
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-methylisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.18
MDL number:
Iupac Name
8-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-10-8(5-6-12-7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,1H3
InChI key
UBQHPTBMAGTLBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-27-8.html
Synonym
8-Fluoro-1-methylisoquinoline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)