콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
AMBH96F10BAC
Ambeed, Inc.
Methyl 3-sulfamoylthiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 3-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI key
PMXNPOJHBQDJKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59337-93-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59337-93-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)