주요 문서
AMBH96F10B72
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.05
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-8(12)11-7-4-2-1-3-6(7)10/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
JMRLQUWUFLVROJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73383-95-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)