주요 문서
AMBH96F10B49
Ambeed, Inc.
7-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.68
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7ClO2S/c1-5-6-3-2-4-7(11)9(6)14-8(5)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
JXEJPBOIKNNLQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/752135-41-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)