주요 문서
AMBH96F10B0B
Ambeed, Inc.
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.69
MDL number:
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3S/c10-15(13,14)7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
InChI key
ICRHXBNAKSHNRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66657-42-9.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)