주요 문서
AMBH96F10AD1
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-methoxyquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.08
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-5-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-6-7(11)5-9-8(10)3-2-4-12-9/h2-6H,1H3
InChI key
HPWCKYVAFXPEGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378860-76-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)