주요 문서
AMBH96F10A97
Ambeed, Inc.
N-(tert-Butyl)isonicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
Iupac Name
N-(tert-butyl)isonicotinamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)12-9(13)8-4-6-11-7-5-8/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
PKBWFGLUBMOFKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65321-30-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)