주요 문서
AMBH96F10A2E
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
5-ethyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-6-3-7(5-10)9(12)4-8(6)11/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI key
OMBGAXPPTGSSQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37470-83-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)