주요 문서
AMBH96F10A2A
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-phenoxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.02
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-6-phenoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFO3/c14-10-7-4-8-11(12(10)13(15)16)17-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15-16H
InChI key
APDIBTAEVRXEAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1056372-58-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)