주요 문서
AMBH96F10A00
Ambeed, Inc.
2-((4-Aminophenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.31
MDL number:
Iupac Name
2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
Inchi Code
1S/C8H11NO6S2/c9-7-1-3-8(4-2-7)16(10,11)6-5-15-17(12,13)14/h1-4H,5-6,9H2,(H,12,13,14)
InChI key
IALORYHODRVWKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2494-89-5.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)