주요 문서
AMBH96F109EC
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.1
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7F3O3/c1-4(11,2-3(9)10)5(6,7)8/h11H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/338-03-4.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)