주요 문서
AMBH96F109D1
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-ethoxynaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.12
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-naphthyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c1-2-14-12-6-4-9-7-11(13)5-3-10(9)8-12/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
FXVYIQCXQULCKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66217-19-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)