주요 문서
AMBH96F109CD
Ambeed, Inc.
2-(3-Oxopiperazin-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.16
MDL number:
Iupac Name
(3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c9-5(10)3-4-6(11)8-2-1-7-4/h4,7H,1-3H2,(H,8,11)(H,9,10)
InChI key
DXJIRWKIYQMFBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405214-33-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)