주요 문서
AMBH96F109C3
Ambeed, Inc.
(3-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.09
MDL number:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI key
LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24974-73-0.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)