주요 문서
AMBH96F10993
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-(hydroxymethyl)thiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-2-11-7(10)6-5(3-9)8-4-12-6/h4,9H,2-3H2,1H3
InChI key
IPTNMVIQIALSNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416440-57-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)