주요 문서
AMBH96F108D9
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.61
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-6-3-7(9)4-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
NSEANKJGGQKQEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/145934-81-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)