주요 문서
AMBH96F1086B
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.02
MDL number:
Iupac Name
2,3-dichloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
JQHLCLPLUWFPFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)