주요 문서
AMBH96F10856
Ambeed, Inc.
1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.2
MDL number:
Iupac Name
1-(8-isoquinolinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-4-2-3-9-5-6-12-7-11(9)10/h2-7H,1H3
InChI key
FUYYTGDVYCCNEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1053655-98-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)