주요 문서
AMBH96F1084B
Ambeed, Inc.
1H-Pyrazole-3,5-dicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
118.1
MDL number:
Iupac Name
1H-pyrazole-3,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2N4/c6-2-4-1-5(3-7)9-8-4/h1H,(H,8,9)
InChI key
LBSASQXIHJDQCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847573-68-6.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)