주요 문서
AMBH96F10825
Ambeed, Inc.
4-Chlorofuro[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.56
MDL number:
Iupac Name
4-chlorofuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O/c7-5-4-1-2-10-6(4)9-3-8-5/h1-3H
InChI key
RXNNSCCBHMRHIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/918340-51-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)