주요 문서
AMBH96F106D6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.06
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-13-5-3-6(9)8(10(11)12)7(4-5)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
KODPKAQPETYBEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379358-18-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)