AMBH96F10698
Ambeed, Inc.
3,4,5,6-Tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
About This Item
Iupac Name
3,4,5,6-tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
Inchi Code
1S/C88H96N6/c1-81(2,3)51-25-33-69-59(41-51)60-42-52(82(4,5)6)26-34-70(60)91(69)77-67(49-89)68(50-90)78(92-71-35-27-53(83(7,8)9)43-61(71)62-44-54(84(10,11)12)28-36-72(62)92)80(94-75-39-31-57(87(19,20)21)47-65(75)66-48-58(88(22,23)24)32-40-76(66)94)79(77)93-73-37-29-55(85(13,14)15)45-63(73)64-46-56(86(16,17)18)30-38-74(64)93/h25-48H,1-24H3
InChI key
INVGTCJGWUABRZ-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฅ ์จ๋
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1469705-93-8.html
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.