주요 문서
AMBH9614FEC3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-morpholino-2-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.25
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-(4-morpholinyl)-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C12H14N2O5/c1-18-12(15)10-8-9(2-3-11(10)14(16)17)13-4-6-19-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3
InChI key
YQDJPZPKFJXQMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134050-75-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)