주요 문서
AMBH9614FDD1
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-bromobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.11
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-5-6(9)7(10)11-8(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3
InChI key
RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24457-21-4.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)